Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 2L, 1 M HCl (1N) standarmäßig volumetrische Lösung, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


38281-1EA
38281-1EAEA 77.56 EUR InStock
38281-1EA
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 2L, 1 M HCl (1N) standarmäßig volumetrische Lösung, Fluka™
Salzsäure
Concentrate for 2L standard solution


Formel: HCl
Dichte: 1,11 g/cm³
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge