Tiegel, Glaskohlenstoff
Lieferant: Alfa Aesar
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
39011.KT 38376.KT 39003.KT 39004.KT 39005.KT 39006.KT 39008.KT 39010.KT 39012.KT 39014.KT
39011.KTEA 588 EUR InStock
39011.KT 38376.KT 39003.KT 39004.KT 39005.KT 39006.KT 39008.KT 39010.KT 39012.KT 39014.KT
Tiegel, Glaskohlenstoff
Tiegel
Tiegel hergestellt aus Glaskohlenstoff. In konischer und zylindrischer Form erhältlich.
  • Beständigkeit gegen alle Nassaufschlussmittel
  • Keine Kontamination der Analyseproben
  • Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
  • Keine benetzende Wirkung von Metallschmelzen
  • Gute Thermoschockbeständigkeit ermöglicht schnelle Aufheiz- und Abkühlzeiten
  • Beständig gegen abrasiven Verschleiß
  • Gute elektrische Leitfähigkeit
Glaskohlenstoff, eine spröde Kohlenstoffform mit zufälliger Struktur, verfügt über bestimmte spezifische Eigenschaften, die ihn für Anwendungsbereiche außerhalb der bisher bekannten Kohlenstoffarten geeignet machen. Glaskohlenstoff bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine Struktur, die sowohl für Gase als auch für Flüssigkeiten undurchlässig ist.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge