Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Propylpropionat 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

385520010 385520500 385522500
385520010.EA 89.2 EUR InStock
385520010. 385520500. 385522500.
Propylpropionat 98+%
Propylpropionat


Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –76 °C
Dichte: 0.881 g/cm³
Flash-Pt: 26 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009373
CAS-Nummer: 106-36-5
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge