Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclopentadienylmangantricarbonyl

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

38606.03 38606.06
38606.03EA 75.8 EUR InStock
38606.03 38606.06
Cyclopentadienylmangantricarbonyl
Cyclopentadienylmangantricarbonyl
CAS No.: 12079-65-1 Molecular Formula: C8H5MnO3 Formula Weight: 204.06 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 77° UN No.: 3466 MDL No.: MFCD00001440


Formel: C₈H₅MnO₃
MW: 204.06 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001440
CAS-Nummer: 12079-65-1
EINECS: 235-142-4
UN: 3466
ADR: 6.1 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge