Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Manganese(II) 2-ethylhexanoate 40% (w/w) in Leichtbenzin (6% Mn)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

38607.30 38607.A7
38607.30EA 37 EUR InStock
38607.30 38607.A7
Manganese(II) 2-ethylhexanoate 40% (w/w) in Leichtbenzin (6% Mn)
Manganese(II) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 13434-24-7 Molecular Formula: C16H30MnO4 Formula Weight: 341.35 Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid Density: 0.897 Appearance: Brown Odour: Petroleum-like UN No.: UN1268 MDL No.: MFCD00058698


Formel: C₁₆H₃₀MnO₄
MW: 343.361 g/mol
Dichte: 0.897
Flash-Pt: 40 °C (104 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058698
CAS-Nummer: 13434-24-7
UN: 1268
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge