Strontium ≥99,95% (Metall-Basis), Stücke, destilliert dentritisch
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
38624.06 38624.14
38624.06EA 841 EUR InStock
38624.06 38624.14
Strontium ≥99,95% (Metall-Basis), Stücke, destilliert dentritisch
Strontium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-24-6 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00134060
Formel: Sr
MW: 87.62 g/mol
Siedepunkt: 1151
Melting Pt: 570…660 °C
Dichte: 2.38 g/cm³ (770 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134060
CAS-Nummer: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 3208
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,08994
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge