Naphthol AS-BI-phosphat-Lösung 12,5 mg/mL in DMF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
3864-40ML
3864-40MLEA 177 EUR InStock
3864-40ML
Naphthol AS-BI-phosphat-Lösung 12,5 mg/mL in DMF, Sigma-Aldrich®
Naphthol AS-BI-phosphat
Naphthol AS-BI Phosphoric acid solution foruse in Sigma Acid Phosphatase Procedure No. 386.
  • Suitable for haematology
  • Suitable for histology
Formel: C₁₈H₁₅BrNO₆P
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004058
CAS-Nummer: 1919-91-1
UN: 2265
ADR: 3,III
IVDLogo
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge