Bromkresolgrün Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
38696.AE 38696.AP
38696.AEEA 35.3 EUR InStock
38696.AE 38696.AP
Bromkresolgrün Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Bromkresolgrün Natriumsalz
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.01 Physical Form: Liquid Appearance: Green
Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148898
CAS-Nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge