Siliciumcarbid ≥99% (Metall-Basis), Whisker
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
38787.09 38787.18 38787.30
38787.09EA 80.3 EUR InStock
38787.09 38787.18 38787.30
Siliciumcarbid ≥99% (Metall-Basis), Whisker
Siliciumcarbid
Purity: 99% CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Physical Form: 1.5 micron dia x approx 18 micron length Density: 3.2 Melting Point: 2700°C Merck Reference: 14,8492 MDL No.: MFCD00049531
Abrasive, polishing, grinding
Formel: SiC
MW: 40.1 g/mol
Melting Pt: 2700 °C
Dichte: 3.2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049531
CAS-Nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 14,8492
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge