Ammoniak 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
388441000
388441000.EA 109 EUR InStock
388441000.
Ammoniak 0.5 M in THF, AcroSeal®
Ammonia
Formel: NH₃
Dichte: 0,85 g/cm³
Flash-Pt: –36 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011418
CAS-Nummer: 7664-41-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤2 % (K.F.)
Strength 0.40 to 0.60 M
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge