Malachitgrün-Oxalat -Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
38978-100ML-F
38978-100ML-FEA 39.6 EUR InStock
38978-100ML-F
Malachitgrün-Oxalat -Lösung, Sigma-Aldrich®
Malachitgrün-Oxalat
Staining of bacterial spores according to Schaeffer and Fulton; Pappenheim stain when combined with Gram′s stain
Formel: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
MDL Number: MFCD00011766
CAS-Nummer: 2437-29-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6722d0ab08918870127ca67e16cc92abf29dd6dc&vid=6722d0ab08918870127ca67e16cc92abf29dd6dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge