VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Digitale Inkubatoren
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
390-0384EA 921 EUR InStock
390-0384 390-0385 390-0482 390-0999
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Digitale Inkubatoren
Brutschränke Kleinbrutschränke
Die digitalen Inkubatoren IL 10, IL 23 und IL 56 bieten eine kostengünstige und platzsparende Lösung für Anwendungen in der Mikrobiologie und Hämatologie. Die Temperatur ist frei einstellbar in Schritten von 0,1 °C bis zu einer Maximaltemperatur von 70 °C. In der Gehäusebasis und den Wänden sind Heizelemente integriert, die Temperaturstabilität und -homogenität gewährleisten. Der IL 10 ist mit einem durchsichtigen Fenster für eine komplette Sicht oder einem eingefärbten, opaken Plexiglas®-Fenster zum Schutz lichtempfindlicher Proben erhältlich. Das Gehäuse und derMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
SERVICELEISTUNGEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..