Klimaschränke, Serie ICH
Lieferant: MEMMERT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ICH110 ICH110L ICH260 ICH260L ICH260LT01 ICH260LT81 ICH750 ICH750L
390-0663EA 9969 EUR InStock
390-0663 390-0665 390-0666 390-0668 MEMMICH260LT01 MEMMICH260LT81 390-0669 390-0671
Klimaschränke, Serie ICH
Prüfkammern Lichtechtheits-Prüfkammern
Die ICH Serie von Klimakammern bietet eine schnelle und präzise Temperaturkontrolle von 10 bis 60 °C mit Befeuchtung von 10 bis 80% rF. Die Kompressorgekühlten Einheiten haben eine Innenkammer und ein Gehäuse aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung. Die ICH Modelle haben eine Feuchtigkeitsregelung, die ICH L Modelle eine Feuchtigkeitsregelung und Beleuchtung und die ICH C Modelle eine Feuchtigkeits- und elektronische CO₂-Regelung mit automatischer Nullpunkteinstellung, NDIR-Messsystem und Selbstdiagnosesystem.
  • Intuitives, benutzerfreundliches TwinDISPLAY mit 2 TFT-Displays. ControlCOCKPIT mit USB-Anschluss. ControlCOCKPIT Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüfterdrehzahl, Programmzeit, relative Feuchte, Beleuchtung, Zeitzonen und Sommerzeit
  • Zwei PT100-Sensoren mit Vierdrahtleitung für wechselseitige Überwachung, die im Falle eines Fehlers andere Funktionen übernehmen
  • Gespeicherte Protokolldaten werden am ControlCOCKPIT angezeigt (max. 10.000 Werte, entspricht etwa 1 Woche)
  • Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen von Protokolldaten, Hochladen und Installieren von Programmen sowie zum Protokollieren von Daten online
  • Mehrfach-Übertemperaturschutz mit akustischem und visuellem Alarm: elektronische Temperaturüberwachung TWW (Temperaturwählwächter, Klasse 3.3) oder TWB (Temperaturwählbegrenzer, Klasse 2), einstellbar auf dem Display (unabhängig einstellbare Temperaturüberwachung zum Schutz der Proben und der Kammer) und mechanischer Temperaturbegrenzer TB (Schutzklasse 1) gemäß DIN 12880. AutoSAFETY passt sich automatisch an den eingestellten Wert innerhalb eines frei einstellbaren Toleranzbereich an. Einstellung einzelner min./max.-Werte für Über- oder Untertemperatur
Alle Modelle sind mit der intuitiven Steuerungs- und Datenerfassungssoftware AtmoCONTROL ausgestattet, die Drag-&-Drop-Symbole zur Eingabe von Werten nutzt. Die Software ermöglicht die Online-Überwachung von bis zu 32 angeschlossenen Geräten und kann eine automatische Alarm-Mitteilung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen senden. Komplexe Rampenfunktionen können schnell und einfach programmiert werden. Die Kammern sind ideal für Stabilitätstests und die Lagerung von pharmazeutischen Produkten gemäß ICH Q1A und Q1B Option 2 (erfordert eine optionale 8000 Lux-Beleuchtungseinheit für ICH L) und ähnlichen globalen Standards für Stabilitätstests von Kosmetikartikeln und Lebensmitteln. Die ICH C Modelle mit CO₂- und Feuchtigkeitsregelung sind ideal zur Durchführung von Tests an Baumaterialien oder für Anwendungen in der Zellbiologie bei Temperaturen unter der Umgebungstemperatur geeignet.
Bestellinformation: Lieferung ohne Gitter oder Einlegeböden; die benötigten Edelstahlgitter, gelochten Einlegeböden oder verstärkten Gitter müssen separat bestellt werden. Für alle Kammergrößen müssen mindestens 2 Gitterroste oder Lochbleche zusätzlich bestellt werden. Weiteres Zubehör und ab Werk eingepasste Optionen, wie z. B. LED-Module, Anschlüsse und Steckdosen im Innenraum, sind auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an Avantor, da diese Optionen nicht nachträglich eingebaut werden können.
Achtung! Bitte beachten: Für Einzelheiten zum Sortiment an Einlegeböden und Gittern besuchen Sie unsere Website unter vwr.com oder wenden Sie sich an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge