Kleinbrutschränke, B28
Lieferant: Binder
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9010-0002
390-6032EA 1326 EUR InStock
390-6032
Kleinbrutschränke, B28
Brutschränke Kleinbrutschränke
Kleingerät mit hydraulisch-mechanischer Regelung für genaue und zuverlässige Brutbedingungen. Optimaler Temperaturbereich bei 37 °C. Durch die Verwendung von verzinktem Stahlblech und durchgängiger Pulverbeschichtung ist das Gehäuse maximal korrosionsgeschützt. Hydraulisch-mechanischer Thermostat mit analogem Zeigerthermometer.
  • Erhältlich mit oder ohne unabhängigem Temperaturwählwächter TC-Klasse 1 - falls alle anderen Kontrolleinheiten ausfallen, stoppt der Temperaturbegrenzer der Klasse 1 zum Schutz des Brutschrankes die Beheizung etwa 10 °C über der Maximaltemperatur des Geräts
  • Robust und platzsparend
  • Innere Glastür
Lieferumfang: Wird mit zwei Einschüben aus verchromtem Stahl geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
SERVICELEISTUNGEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge