Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F188760000
390-6242EA 98.1 EUR InStock
390-6242
Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen, SP Bel-Art
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, autoklavierbar.
  • Entwickelt zum stabilen Einsatz in Wasserbädern
  • Einfache Beladung von Mikrozentrifugenröhrchen
Bohrung Ø: 10,8 mm.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge