VWR®, Stopfen aus Cellulose
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
391-0151EA 55.8 EUR InStock
391-0151 391-0168 391-0150 391-0152 391-0153 391-0154 391-0161 391-0162 391-0163 391-0164 391-0165 391-0149 391-0167 391-0187 391-0169 391-0173 391-0174 391-0175 391-0176 391-0177 391-0178 391-0179 391-0184 391-0185 391-0186 391-0166 391-0194 391-0191 391-0192 391-0393 391-0412 391-0397 391-0396 391-0392 391-0391 391-0379 391-0377 391-0376 391-0395 391-0381 391-0389 391-0386 391-0382 391-0414 391-0647
VWR®, Stopfen aus Cellulose
Stopfen Cellulosestopfen
Stopfen für mikrobiologische Proben und Gewebekulturen in Reagenzgläsern oder Erlenmeyerkolben.
  • Luftdurchlässig
  • Autoklavierbar bis 200 °C
  • Filtern Bakterien
Bestellinformation: Erhältlich in Sonder- oder Standardform.
Verpackung: Verpackt in Beuteln und Kartons für einfache Handhabung und Platzersparnis.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge