Petrischalen, Star™ Dish
Lieferant: PHOENIX BIOMEDICAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
057 058 331 332 357 360 371 372 352 356 370 390 385 321 307 180 181 182 183 184 185 305 161 163 162 164 165 170 171 172 173 174 175 387 004
710-3512EA 187 EUR InStock
710-3512 710-3513 710-3518 710-3519 710-3504 710-3505 710-3508 710-3509 710-3502 710-3503 710-3507 710-3511 710-3510 710-3516 391-0053 710-3521 710-0599 710-0600 710-0601 710-0602 710-0603 391-0531 391-0436 391-1003 391-1002 391-0421 391-0422 391-0437 391-0438 391-1004 391-1005 391-0423 391-0424 391-0425 391-0573
Petrischalen, Star™ Dish
Zellkulturschalen Petrischalen
Klar PS. Ideal zur Zählung von Kolonien.
  • Umweltfreundlicher Herstellungsprozess mit weniger Kunststoffeinsatz
  • Steril und partikelfrei
Schalen 90×15 mm
Der vertiefte Deckel der stapelbaren ALPINE Schale bietet eine hervorragende Stabilität beim Stapeln und spart Platz. Sie eignet sich für die meisten Gerätemodelle zum Gießen von Medien. Die Aussparung am Deckel hat einen glatteren abgeneigten Winkel, durch den der Deckel während des automatischen Gießens leicht auf die Schale gleitet.
- Belüftungsnocken an der Unterseite des Deckels verhindern die Entwicklung von Kondenswasser und dessen Heruntertropfen auf die Kultur
- Durch den besonders ebenen Boden wird die erforderliche Medienmenge reduziert
- Durch Querrillen am Boden ist die Schale stabil und widerstandsfähig gegen Verzug, wenn Medien bei hoher Temperatur eingegossen werden
- Besonders geeignet zur Kolonienzählung, da die Rillen eine nützliche Abgrenzung zur Erstellung von Quadranten bieten
Platz- und mediumsparende Schalen 85×15 mm
Dank ihres kleineren Durchmessers ist die 85×15-mm-Schale perfekt für Benutzer, die an der Menge des gegossenen Mediums sowie an Lagerplatz in Kühlgerät und Inkubator sparen möchten.
Unterteilte Schalen 90×15 mm
Für gleichzeitige Verwendung unterschiedlicher Medien in einer Platte oder für gleichzeitig mehrere Proben. Die Gesamtkosten werden gesenkt, da weniger Schalen, Medien und Platz benötigt werden. Modelle mit 3 oder 4 Kammern haben nummerierte Kammern, damit diese leicht zu unterscheiden sind.
Schalen 140×15 mm
Diese Schalen sind bestens zur Untersuchung auf Antibiotikaempfindlichkeit geeignet und bieten Platz für 2 bis 3 Membranfilter in einer einzigen Schale. Die Schale ist groß genug zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl und für Sterilitätstests für medizinische Geräte.
Schalen 55×15 mm
Diese Schalen sind platzsparend in Kühlgeräten und Inkubatoren und ideal bei der Verwendung von kleinen Medienmengen. Sie bieten Platz für Membranfilter für Wasserproben und pharmazeutische Tests.
Tiefe Schalen
Diese Schalen wurden speziell entwickelt, um Platz für eine größere Menge an Medien zu bieten und eignen sich deshalb hervorragend für mykologische, histologische und pathologische Untersuchungen sowie zur Samenkeimung. Besonders geeignet, wenn längere Kultivierungszeiten erforderlich sind.
Spezialschalen
Die AQUA PLATE ist ideal für Membranfiltrationsverfahren. Sie bietet Platz für einen runden 47-mm-Membranfilter, der für verschiedene Arten von Wasserproben verwendet wird, und ist am besten für die Probennahme vor Ort geeignet. Der dicht schließende Deckel kann einfach mit Klebeband versiegelt werden. Die 40×12,5-mm-Schale eignet sich besonders, wenn nur eine sehr kleine Probe benötigt wird. Sie eignet sich ebenfalls zur Verwendung mit kleinen Filtern und zur pharmazeutischen Analyse. Die ALPINE FULL SIZE Schale ist ideal, wenn eine größere Oberfläche für die Kultur und Platz für Antibiotikaempfindlichkeits-Scheiben benötigt wird.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge