Petrischalen, Sterilin®
Lieferant: Sterilin
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
101VR20 101RT/C 101R20 101/IRR 101V/IRR 101RT/IRR 101VR20/C
391-2016EA 193 EUR InStock
391-2016 391-0445 391-2015 391-0539 391-0541 391-0540 SLIN101VR20/C
Petrischalen, Sterilin®
Zellkulturschalen Petrischalen
Nicht zytotoxisches, reines PS. 90 mm-Standard-Petrischalen werden von Mikrobiologen zur Kultur von Mikroorganismen auf festen Medien verwendet. Schalen mit drei Nocken unterstützen den Gasaustausch und eignen sich ideal für kurzfristige Arbeiten. Schalen mit einem Nocken begrenzen den Gasaustausch, minimieren die Verdampfung und Dehydrierung und eignen sich hervorragend für langfristige Arbeiten. Nicht belüftete Schalen sind am besten geeignet für anaerobe und langfristige Arbeiten.
  • Hochglanzpolierte Formen gewährleisten eine hohe optische Klarheit
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..