VWR®, Mikrotiterplatten-Verschließroller zum sicheren Aufbringen von Filmen und Folie
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
391-1278EA 50.8 EUR InStock
391-1278
VWR®, Mikrotiterplatten-Verschließroller zum sicheren Aufbringen von Filmen und Folie
Filmaufziehgeräte Verschlussfolienapplikator
Die weiche Gummiwalze wird zum festen und gleichmäßigen Andrücken von Klebefilmen auf Mikrotiterplatten empfohlen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge