Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Petrischalen-Tragegestell, Poxygrid®, SP Bel-Art

Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

H189780000 H189790000
391-2011EA 115 EUR InStock
391-2011 391-2013
Petrischalen-Tragegestell, Poxygrid®, SP Bel-Art
Gestelle Spender für Petrischalen
Epoxy-beschichtetes Drahtstahlgestell.

  • Leicht von oben zu befüllen und zu entleeren
  • Für Kunststoff-Petrischalen Ø 90 und 100 mm (nicht für Glaspetrischalen geeignet)

B×T×H: 108×108×356 mm (1 Stapel, für 20 Petrischalen)
B×T×H: 343×105×305 mm (3 Stapel, für 42 Petrischalen)

W×D×H: 343×105×305 mm (3 stacks, for 42 dishes)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge