Petrischalengestelle, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5920-0060
391-2161EA 244 EUR InStock
391-2161
Petrischalengestelle, Nalgene®
Gestelle Spender für Petrischalen
Petrischalengestell mit PC-Rahmen und weißen PC-Pfosten.
  • Glatte, abgerundete Ecken
  • Griff mit Fingergriff und Gummifüße für sicheres Tragen
  • Gestell kann durch Hitzesterilisation desinfiziert werden
Für bis zu 54 Kunststoffschalen (100×15 mm) oder 42 Glasschalen (100×15 mm). Einfacher Zusammenbau.
B×T×H: 203×343×235 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge