Stopfen, Gummi, mit umstülpbarem Rand
Lieferant: Saint-Gobain Performance plastics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
407007-100 407010-50 407013-50 407015-20 407020-20 407025-10 407030-05
217-0182EA 91.7 EUR InStock
217-0182 217-0183 391-2257 391-2258 391-2259 217-0185 217-0186
Stopfen, Gummi, mit umstülpbarem Rand
Stopfen Gummistopfen
Die weißen Stopfen aus Naturgummi garantieren eine absolute Dichtheit, auch bei fehlerhaftem Rand der zu verschließenden Röhren oder Behälter aus Glas, Metall oder Kunststoff. Sie lassen sich durchstechen und dichten nach Entnahme wieder ab, auch nach mehreren Anwendungen.
  • Hervorragende Dichtheit und Schutz vor der äußeren Atmosphäre
  • Zum Durchstechen geeignet
  • Wirtschaftlich
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge