Bakterielle Zellspatel
Lieferant: Simport Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L300
391-3015EA 242 EUR InStock
391-3015
Bakterielle Zellspatel
Schaber Zellschaber
PS, steril.
  • Keine Flammensterilisation erforderlich
  • Für die einfache Zellverteilung auf der Oberfläche einer Agarplatte konstruiert
  • Lieferung in sterilen Einzelverpackungen
Grifflänge: 176 mm
Schaber-Kopfbreite: 36 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge