Lagerröhrchen, Nunc™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
264262 264300
391-8348EA 279 EUR InStock
391-8348 391-7589
Lagerröhrchen, Nunc™
Vials
Hochreine PPCO-Röhrchen (Polypropylen-Copolymer), PE-Schraubverschluss. Ideal zum Zentrifugieren und Lagern von PCR-Reagenzien, Restriktionsenzymen und anderen diagnostischen und biochemischen Reagenzien oder Proben. Erhältlich in den Größen 0,5 und 2,0 ml mit mattem Beschriftungsfeld; außerdem bietet die 2,0-ml-Größe Graduierungen bei 0,5 und 1,0 ml.
  • Auslaufsicherer Schraubverschluss auch ohne O-Ring
  • Eine vollständige Drehung entfernt den Verschluss und ermöglicht so leichten Zugang zum Inhalt
Zentrifugierbar bis zu max. 13000×g.
Verwendung −40 bis +95 °C.
Verwendung -40 bis +95 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge