Labtop Cooler -20 °C, Nunc™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
355501
391-7635EA 213 EUR InStock
391-7635
Labtop Cooler -20 °C, Nunc™
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
Stoßfestes PC.
  • Deckel ist auf einer Seite mit einem alphanumerischen, aufgedruckten Gitter versehen
  • Bietet Platz für 20 CryoTubes™ (1,0 und 1,8 ml), Einsätze für Mikroröhrchen mit 0,2 bis 0,5 ml sind im Lieferumfang enthalten
  • Stapelbar
  • Mit Arretiergriff
Schützt Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen auf dem Labortisch während Gefriertemperaturen beibehalten werden. Hält die Gefriertemperatur während frostfreier Zyklen, bei Unterbrechungen der Stromzufuhr und bei versehentlichem Öffnen der Türe konstant.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge