Sputumbehälter, Nunc™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
549263
391-7798EA 163 EUR InStock
391-7798
Sputumbehälter, Nunc™
Probenbehälter Universalbehälter
Polystyrol.
  • Low profile container can be shipped by normal mail
  • Large opening facilitates secure sample placement
  • Lowered centre of lid facilitates scraping off samples when the lid is removed
  • Ribs on lid and container for easy grip
For sampling and transport of diagnostic specimens.
Zertifizierungen: Containers comply with 95 kPa test described in UN packaging instructions 602/650 for transport of infectious substances and diagnostic specimens.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge