Mini Tubes, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F378570000
391-9030EA 901 EUR InStock
391-9030
Mini Tubes, SP Bel-Art
Röhrchen Mikroröhrchen
Made of virgin, medical grade polypropylene.
  • Autoclavable
  • Frozen to −20 °C
  • Very good chemical resistance
Mini-Tubes offer a convenient and economical means of performing laboratory procedures using multi-channel pipettors of four, eight or twelve channels. Features an attachment bridge between tubes, forming a Mini-Tube strip; can be easily separated into single tubes by cutting apart.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..