Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
391335-1 391335-100
391335-1EA 954 EUR InStock
391335-1 391335-100
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Millipore®
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Melting Pt: 102…103 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge