Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide ≥98% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
39169.03 39169.06
39169.03EA 36.5 EUR InStock
39169.03 39169.06
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide ≥98% (Metall-Basis)
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
Formel: C₂₂H₄₄O₆Sn
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210604
CAS-Nummer: 288374-32-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge