Cell culture plates, 96-well, Corning®
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3879
392-0291EA 222.73 EUR InStock
392-0291
Cell culture plates, 96-well, Corning®
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
PS, klar, mit Deckel.
  • Corning® CellBIND® Oberfläche erhöht die Benetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellhaftung
  • Platten mit ultraniedriger Adhäsion verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellhaftung, Proteinabsorption und Zellaktivierung minimiert
  • Gammasteril
  • Als pyrogenfrei zertifiziert
Recommended working volume: 75 to 200 µl.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge