Zellkulturmedien, Medium 199, VWR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
392-0421EA 21.9 EUR InStock
392-0421
Zellkulturmedien, Medium 199, VWR®
Zellkulturmedien
Medium 199 wurde entwickelt um den Nährstoffbedarf von embryonalen Hühnerfibroblasten zu untersuchen. Heute wird Medium 199 häufig für die Erhaltung nicht transformierter Zellen, die Impfstoff- und Virusproduktion und primäre Explantate von Epithelzellen verwendet. Die mit Hanks-Salzen formulierten Medien sind mit Salzlösungen gepuffert und für den Ausgleich bei Umgebungsbedingungen ausgelegt. Ihre Verwendung in einem CO₂-Inkubator führt zu einem schnellen Abfall des pH-Werts des Kulturmediums.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge