Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumsulfit, wasserfrei ≥98,0% (durch Iodometrie), Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


3922-01EA 93.48 EUR InStock
3922-01 3922-05 3922-07
Natriumsulfit, wasserfrei ≥98,0% (durch Iodometrie), Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium sulphite


Formel: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Melting Pt: > 500 °C
Dichte: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003503
CAS-Nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (Na₂SO₃) (by iodometry) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Free Acid Passes Test
Titrable Free Base (meq/g) ≤0.03
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge