Quecksilber(II)trifluormethansulfonat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
39305.03 39305.06 39305.14
39305.03EA 43.6 EUR InStock
39305.03 39305.06 39305.14
Quecksilber(II)trifluormethansulfonat ≥98%
Quecksilber(II)trifluormethansulfonat
Purity: 98% CAS No.: 49540-00-3 Molecular Formula: C2F6HgO6S2 Formula Weight: 498.72 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 350° UN No.: 2025 MDL No.: MFCD00144746
Formel: C₂F₆HgO₆S₂
Melting Pt: >350 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144746
CAS-Nummer: 49540-00-3
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge