Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bromopentacarbonylmanganese(I) ≥98%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

39310.03 39310.06
39310.03EA 73.9 EUR InStock
39310.03 39310.06
Bromopentacarbonylmanganese(I) ≥98%
Bromopentacarbonylmanganese(I)
Purity: 98% CAS No.: 14516-54-2 Molecular Formula: C5BrMnO5 Formula Weight: 274.89 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Orange UN No.: UN3466 MDL No.: MFCD00049806


Formel: C₅BrMnO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049806
CAS-Nummer: 14516-54-2
EINECS: 238-522-8
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge