Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid 99%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

393363-1G 393363-5G
393363-1GEA 74 EUR InStock
393363-1G 393363-5G
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid 99%, Sigma-Aldrich®
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid, 99%.


Formel: C₁₄H₂₄O₂
MW: 224.34 g/mol
Melting Pt: 160...162 °C (Lit.)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00192383
CAS-Nummer: 73152-70-2
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f31d100b1ba9b66bff17d1cd37290f940c9df82&vid=5f31d100b1ba9b66bff17d1cd37290f940c9df82&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) White to Off-White
Appearance (Form): Powder or Crystals Conforms to Requirements
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (Titration by NaOH) 98.5 - 101.5%
GC (area %) ≥98.5%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..