Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Lithiumzirconiumtrioxid ≥94%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

39377.14 39377.22 39377.36
39377.14EA 77 EUR InStock
39377.14 39377.22 39377.36
di-Lithiumzirconiumtrioxid ≥94%
di-Lithiumzirconiumtrioxid
Purity: 94% min CAS No.: 12031-83-3 Molecular Formula: Li2ZrO3 Formula Weight: 153.10 Physical Form: -80 Mesh Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016182


Formel: Li₂O₃Zr
MW: 153.1 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016182
CAS-Nummer: 12031-83-3
EINECS: 234-760-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge