Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Calciumstearat

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


39423.A1 39423.A7
39423.A1EA 53.8 EUR InStock
39423.A1 39423.A7
Calciumstearat
Calciumstearat
CAS No.: 1592-23-0 Molecular Formula: Ca[CH3(CH2)16CO2]2 Formula Weight: 607.04 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 179-180° MDL No.: MFCD00036390

Waterproofing and release agent, stabilizer for PVC, lubricant, conditioning agent


Formel: C₃₆H₇₀CaO₄
MW: 607.03 g/mol
Melting Pt: 179…180 °C
Dichte: 1.065 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036390
CAS-Nummer: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 13,01708
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge