Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
39434.09 39434.18
39434.09EA 103 EUR InStock
39434.09 39434.18
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
CAS No.: 339527-86-5 Molecular Formula: K2[Ni(CN)4].xH2O Formula Weight: 240.99(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.875 Melting Point: 100° -H2O Solubility: Soluble in water UN No.: UN1588 MDL No.: MFCD00049669
Formel: K₂[Ni(CN)₄].xH₂O
Melting Pt: 100 °C (-H₂O)
Dichte: 1,875 g/mL
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049669
CAS-Nummer: 339527-86-5
EINECS: 238-082-7
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7684
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge