Nickel(II) phthalocyanine
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
39453.06 39453.14
39453.06EA 57.7 EUR InStock
39453.06 39453.14
Nickel(II) phthalocyanine
Nickel(II) phthalocyanine
CAS No.: 14055-02-8 Molecular Formula: Ni(C32H16N8) Formula Weight: 571.24 Physical Form: Powder Appearance: Dark blue to purple Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00041954
Formel: Ni(C₃₂H₁₆N₈)
MW: 571.22 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041954
CAS-Nummer: 14055-02-8
EINECS: 237-893-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge