Dihydrogen hexafluorozirconate 20% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
39461.A1
39461.A1EA 57.1 EUR InStock
39461.A1
Dihydrogen hexafluorozirconate 20% (w/w) in wässriger Lösung
Dihydrogen hexafluorozirconate
CAS No.: 12021-95-3 Molecular Formula: H2ZrF6 Formula Weight: 207.22 Physical Form: Liquid Density: 1.52 Appearance: Pale green UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00082965
Formel: H₂ZrF₆
Dichte: 1,52
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082965
CAS-Nummer: 12021-95-3
EINECS: 234-666-0
UN: 3264
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge