N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid ≥98% zur Synthese, zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
394866-25ML 394866-5ML 394866-10X1ML
394866-25MLEA 664 EUR InStock
394866-25ML 394866-5ML 394866-10X1ML
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid ≥98% zur Synthese, zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (MSTFA) is a derivatizing reagent. It can be used as alternatives to diazomethane.
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (Lit.)
Dichte: 1.075 g/mL (25 °C) (Lit.)
MDL Number: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b48ed1e124553277fb87a3313b402b61310d3667&vid=b48ed1e124553277fb87a3313b402b61310d3667&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
APPEARANCE (COLOR) Colorless to Faint Yellow
APPEARANCE (FORM) Liquid
PURITY (GC AREA %) ≥ 98 %
PROTON NMR SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
Residue after Ignition 20 ppm maximum
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge