N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid ≥98% zur Synthese, zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
394866-25ML 394866-5ML 394866-10X1ML
394866-25MLEA 664 EUR InStock
394866-25ML 394866-5ML 394866-10X1ML
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid ≥98% zur Synthese, zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (MSTFA) is a derivatizing reagent. It can be used as alternatives to diazomethane.
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (Lit.)
Dichte: 1.075 g/mL (25 °C) (Lit.)
MDL Number: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b48ed1e124553277fb87a3313b402b61310d3667&vid=b48ed1e124553277fb87a3313b402b61310d3667&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
APPEARANCE (COLOR) Colorless to Faint Yellow
APPEARANCE (FORM) Liquid
PURITY (GC AREA %) ≥ 98 %
PROTON NMR SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
Residue after Ignition 20 ppm maximum
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..