Heptafluorbuttersäureanhydrid ≥99,0% zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
394912-5ML
394912-5MLEA 144 EUR InStock
394912-5ML
Heptafluorbuttersäureanhydrid ≥99,0% zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Heptafluorbuttersäureanhydrid
Heptafluorobutyric anhydride (HFB) is a derivatizing reagent. It provides facile and sensitive way for detecting and elucidating structure of numerous alkyl-chain homolog.
Formel: C₈F₁₄O₃
Siedepunkt: 108…110 °C (Lit.)
Melting Pt: –43 °C (Lit.)
Dichte: 1,674 g/mL (20 °C) (Lit.)
MDL Number: MFCD00000432
CAS-Nummer: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
UN: 3625
ADR: 8,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef173834303718294f7b51a1d28d7b2949f4b62&vid=7ef173834303718294f7b51a1d28d7b2949f4b62&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge