1-(Trifluoracetyl)imidazol, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
394920-10X1ML
394920-10X1MLEA 316 EUR InStock
394920-10X1ML
1-(Trifluoracetyl)imidazol, Supelco®
1-(Trifluoracetyl)imidazol
Formel: C₅H₃F₃N₂O
MDL Number: MFCD00014501
CAS-Nummer: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0679143130f74be107cb3fbc9c745bff7afac8b7&vid=0679143130f74be107cb3fbc9c745bff7afac8b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge