Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

395005-10X1ML 395005-25ML 395005-5ML
395005-10X1MLEA 189 EUR InStock
395005-10X1ML 395005-25ML 395005-5ML
N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal, Supelco®
N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal is an derivatizing reagent.


Formel: C₁₁H₂₅NO₂
Siedepunkt: 56…57 °C (8 mmHg) (Lit.)
Dichte: 0,848 g/mL (25 °C) (Lit.)
MDL Number: MFCD00015002
CAS-Nummer: 36805-97-7
EINECS: 253-222-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=039d4b17a9cd3649f9f3329b343a8cf1d0ac09d3&vid=039d4b17a9cd3649f9f3329b343a8cf1d0ac09d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
APPEARANCE (COLOR) Colorless to Yellow
APPEARANCE (FORM) Liquid
PURITY (GC AREA %) ≥ 90.0 %
PROTON NMR SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge