Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in Leichtbenzin

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

39554.36 39554.A3
39554.36EA 98.8 EUR InStock
39554.36 39554.A3
Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in Leichtbenzin
Zinc naphthenate
CAS No.: 12001-85-3 Flash Point: 37.8° (100°F) Physical Form: Liquid Density: 1.01 Appearance: Colourless UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00147699


Formel: 2(C₁₁H₇O₂)·Zn
Dichte: 1,01
Flash-Pt: >37,8° (100 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00147699
CAS-Nummer: 12001-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge