Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
39559.03 39559.06
39559.03EA 79.8 EUR InStock
39559.03 39559.06
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
CAS No.: 16743-33-2 Molecular Formula: C10H2F12O4Zn.2H2O Formula Weight: 515.49 (479.47anhy) Physical Form: Powder Melting Point: 157-158° MDL No.: MFCD00150577
Formel: C₁₀H₂F₁₂O₄Zn.2H₂O
Melting Pt: 157…158 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150577
CAS-Nummer: 16743-33-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge