Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vanadium(IV) oxide phthalocyanine

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

39587.02 39587.04 39587.09
39587.02EA 34 EUR InStock
39587.02 39587.04 39587.09
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
CAS No.: 13930-88-6 Molecular Formula: C32H16N8OV Formula Weight: 579.45 Physical Form: Crystalline Appearance: Dark blue to purple UN No.: UN3285 MDL No.: MFCD00041966


Formel: C₃₂H₁₆N₈OV
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041966
CAS-Nummer: 13930-88-6
EINECS: 237-700-2
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge