Zinn(II)trifluormethansulfonat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
39603.03 39603.06
39603.03EA 49.7 EUR InStock
39603.03 39603.06
Zinn(II)trifluormethansulfonat ≥97%
Zinn(II)trifluormethansulfonat
Purity: 97% CAS No.: 62086-04-8 Molecular Formula: Sn(CF3SO3)2 Formula Weight: 416.82 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00191251
Formel: C₂F₆O₆S₂Sn
Melting Pt: Zersetzung
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191251
CAS-Nummer: 62086-04-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge