Titanium(III) sulphate 20% in Schwefelsäure (1 - 4%)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
39664.30 39664.A1 39664.A7
39664.30EA 72.6 EUR InStock
39664.30 39664.A1 39664.A7
Titanium(III) sulphate 20% in Schwefelsäure (1 - 4%)
Titanium(III) sulphate
CAS No.: 10343-61-0 Molecular Formula: Ti2(SO4)3 Formula Weight: 383.38 Physical Form: Liquid Density: 1.15 UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00036317
Formel: O₁₂S₃Ti₂
MW: 383.902 g/mol
Dichte: 1.15
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036317
CAS-Nummer: 10343-61-0
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 14,9476
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge